Merck
MHA000P2F
Millipore
ロゾール酸入りm-FCブロス
ready-to-use, suitable for microbiology, for fecal coliforms
別名:
m-FCブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
deep redslightly opalescent
入力
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
environmental
microbiology
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
fecal coliforms
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Rosolic Acid入りm-FCブロスは、メンブレンろ過法により水およびその他の液体サンプル中の糞便性大腸菌群の検出と計数のために使用されます。この培地は、糞便性大腸菌群が44~45°Cで増殖するという性質に基づいています。Rosolic Acid入りM-FCブロス中では、動物組織の酵素消化により、窒素、炭素、ミネラルが得られます。酵母エキスは、ビタミンおよび微量元素の供給源です。塩化ナトリウムは浸透圧バランスを維持します。乳糖は炭水化物源となります。胆汁酸塩は、グラム陽性菌の増殖を阻害します。Rosolic Acidは、鑑別指示薬系です。大腸菌群は青色コロニーを形成し、それ以外は灰色のコロニーを形成します。
アプリケーション
Rosolic Acid入りm-FCブロスは、廃水や流出水の糞便性大腸菌群の検査に適しています。
特徴および利点
  • すぐに使用できる液体アンプル培地は、時間、設備、そして訓練を受けた人員が不足していることが多い微生物検査機関において、多くの問題を解決します。
  • ガラス製アンプルの取扱いを不要とし、バルク包装された培地に関連する廃棄や腐敗を回避する、簡便な単回試験用2 mLプラスチック製アンプルをご用意しています。
規格
インキュベーション時間:24時間± 2
インキュベーション温度:44.5°C ± 0.2
水および廃水の標準的な検査法
アナリシスノート
QC生物
E. coli(ATCC 25922)
混合培養(E. coli, P. aeruginosaおよびP. vulgaris
標的微生物:糞便性大腸菌群
糞便性大腸菌群は青色、その他のコロニーは灰色からクリーム色に見えます。まれな場合に、ピンク色の膜が糞便性大腸菌群であることが確認されることがあります。これは、ペトリパッド上の培地が不十分であった、インキュベーション中にペトリディッシュから過剰な水分が失われた、またはコロニーの観察が遅れたことが原因である可能性があります。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MHA000P2F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mackie & McCartney practical medical microbiology
Mackie TJ
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1996)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)