Merck
XX2504700
Millipore
真空ろ過マニホールド
6-place, stainless steel, For simultaneous filtration of six test samples
別名:
真空ろ過ユニット、ステンレススチール製6連マニホールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
H
15.2 cm (6 in.)
L
87.6 cm
W
15.2 cm
重量
7.7 kg
入力
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
フィッティング
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
真空ろ過マニホールドは、同時に6つの液体サンプルのろ過をサポートします。ステンレススチール製のろ過ホルダーが6個付いており、各ホルダーにはホルダーの出口に標準的なNo. 8の穴あき栓が取り付けられています。マニホールドは単一の真空源に接続され、独立して操作できるように各ステーションには個別のコントロールバルブがあります。真空ろ過マニホールドはサンプルの完全性を保証し、サンプル間の相互汚染を最小限に抑えます。
アプリケーション
真空ろ過マニホールドは、作動液の汚染モニタリング時に使用されます。サンプルの完全性を保証し、サンプル間の相互汚染を最小限に抑えます。
特徴および利点
  • 1つの真空源に6つのフィルターホルダーを接続
  • それぞれの真空ろ過ステーションに別々のコントロールバルブを使用
調製ノート
滅菌方法
121°Cでオートクレーブ