Merck
JBRMHWG05505
Millipore
55-Plusモニター
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
別名:
メンブレンろ過ユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
メーカー/製品名
55-PLUS Monitor
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
55 mm
ろ過面積
21.1 cm2
漏斗容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
suitable for (microbiological analysis)
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
55-Plus モニターは、飲料および工程内水に含まれる微生物を回収するように設計されたすぐ使える使い捨て滅菌ろ過ユニットです。ろ過ユニットは、100 mLまでのサンプル量をろ過することができ、サンプルろ過後に2 mLの培地をベースに追加することで分解したユニットを培養皿に変換することができます。ベースは、白色光子入り混合セルロースエステル(MCE)メンブレンがAP10吸収パッドに接着されたもので構成されています。ポートデザインにより、空気は抜けることができ、メンブレンは栄養素の導入時に内反しないようになっています。プラスチック製アダプターは、55-Plus モニターとNo. 8、一穴(内径3/8”)ネオプレンストッパーとを接続するために使用されます。目盛り付き110 mLファネルは、ベースにフィットし、個々のピンポイントのコロニーの検討に役立つように一体型虫眼鏡付きのファネル蓋を有しています。“”55-Plus モニターは、従来の47 mmフィルターホルダーとデバイスよりもろ過面積が50%増えているため、流速が速くなります。55-Plus モニターは、環境微生物負荷を減らすためにガンマ線照射済みです。
アプリケーション
55-Plusモニターは、飲料および工程内水の微生物分析用のすぐ使える使い捨てろ過ユニットです。
特徴および利点
  • 便利で使いやすい
  • 滅菌済みですぐに使用できるデバイスで、時間と費用を節約
  • 研究室の作業負荷を軽減
  • 表面積が大きいため迅速なろ過速度
法的情報
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor