Merck
EZFITGASK3
Millipore
EZ-Fit®マニホールドOリングキット
EZ-Fit® Manifold accessories for maintenance of EZ-Fit® Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
EPDM rubber
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 pieces
メーカー/製品名
EZ-Fit®
入力
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
Oリングキットは、EZ-Fit®マニホールドとともに使用する追加の付属品です。EZ-Fit®真空マニホールドは、サンプルろ過をサポートする最新のシステムです。マニホールドにより、ワークフローを最適化し、コンタミネーションリスクを制御し、コンタミネーション試験時の偽陽性結果を回避することができます。すべての部品を取り外して簡単に洗浄しオートクレーブできるため、EZ-Fit®マニホールドを使用すると、バイオフィルムの形成を防ぐことができます。Oリングは、ファネルをマニホールドにしっかりと密閉するために役立つため、漏れのない操作と微生物の均一な回収を行ううえで有用です。
アプリケーション
Oリングキットは、EZ-Fit®マニホールドとともに使用する追加の付属品で、ファネルをマニホールドにしっかりと密閉するために役立ち、漏れのない操作と、ビール、ボトル入りの水、および医薬品からの微生物の均一な回収を行ううえで有用です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany