Merck
EZFITMAKIT
Millipore
EZ-Fit®マニホールドメンテナンスキット
Including lubricant and brush, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®マニホールドメンテナンスキットは、使用スケジュールとろ過対象サンプルタイプに応じた定期的なEZ-Fit®マニホールの清掃と汚染除去に有用です。このキットには、ろ過ヘッド清掃用不織布、バルブ、バルブボタン、およびOリングが含まれ、推奨される洗浄剤が使用されます。キットに付属する専用の小型ブラシはろ過ヘッドサポートの小管の清掃に、大型ブラシはバルブのハウジングの清掃に使用されます。キットには、Oリングを滑りやすくするための潤滑剤も添付されています。
アプリケーション
EZ-Fit®ろ過マニホールドは幅広い実験室ろ過に使用され、メンテナンスキットはEZ-Fit®マニホールドの定期的な清掃と汚染除去に役立ちます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany