Merck
EZFITBASE1
Millipore
EZ-Fit®マニホールドベース
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
別名:
EZ-Fit®マニホールド, EZ-Fit® manifold base for EZ-Stream® vacuum pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
品質水準
物質
316L stainless steel
詳細
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
1-place manifold base for filtration application
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EZ-FIT®真空マニホールドは、メンブレンろ過システムの部品です。Milliporeガラス、プラスチックまたはステンレス鋼製フィルターホルダーは、標準的なNo.8の穿孔ストッパーをホルダーの出口に取り付けられます。マニホールドは、操作と保守が容易です。これらは、バイオフィルムの形成を防いで、汚染試験における偽陽性の結果を回避します。2方バルブは、バルブの開閉時にろ過ヘッドに誤って触れることのない設計になっています。真空システムからの液体の逆流は、チェックバルブによって回避されます。高さが低い設計であるため、層流フード内での使用の快適性が向上しています。
アプリケーション
EZ-FIT®真空マニホールドは、一般的な微生物分析、バイオバーデン試験(医薬品、食品、および飲料)および水のモニタリング向けに試験サンプルをろ過するための、真空ポンプの付属品として使用されます。1つの試験サンプルのろ過をサポートします。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany