製品種目
Auto2D®
テクニック
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
構成
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Glycine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Glycine Type Cathode - Buffer
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Auto2D® は、2時間以内に高い再現性でタンパク質局在化するための難しい2次元電気泳動法を自動化します。
プロトコル
Auto2D®自動2次元電気泳動装置の動画と詳細なプロトコルにより、サンプルの調製とAuto2D®の操作方法を示します。
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
関連コンテンツ
Auto2D® 2次元電気泳動装置の2次元PAGEおよびその他の2DEタンパク質分離ワークフローニーズに関するよくあるお問い合わせ
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.