Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
別名:
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2S
CAS番号:
分子量:
104.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
208-588-2
品質水準
形状
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
155 °C/1 hPa
mp
60-64 °C
溶解性
1000 g/L (experimental)
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI Key
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3