Merck
D188700
Sigma-Aldrich
N,N′-ジメチルチオ尿素
99%
別名:
1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,640
100 G
¥9,240
¥5,640
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,640
100 G
¥9,240
About This Item
化学式:
CH3NHCSNHCH3
CAS番号:
分子量:
104.17
Beilstein:
605454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,640
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
SMILES記法
CNC(=S)NC
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI Key
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N′-ジメチルチオ尿素は、1,3-ジメチルイソチオ尿素とも呼ばれ、N-アシル置換 1,1-ジアミノエチレン、アミジン、尿素、チオ尿素などの含窒素化合物を合成する有機反応で一般的に使用されています。 [1] [2]また、N-ブロモスクシンイミド(NBS)を使用したアルコールの臭素化反応では、対応する臭化物への変換時に求核触媒としても作用します。 [3]
アプリケーション
  • 製剤分析:Maoらは、医薬品分析に用いる親水性キャピラリー電気クロマトグラフィーのために、イタコン酸ベースの有機ポリマー一体型カラムを開発しました。N,N′-ジメチルチオ尿素は、分離プロセスを促進する有機修飾物質として作用すると考えられ、カラムの性能を改善するために利用できる可能性があります(Mao et al., 2024)。
  • 農業研究:Liらは、トウモロコシの種子発芽と幼根伸長に対する活性酸素補足剤N,N′-ジメチルチオ尿素の効果を検討しました。本研究は、ストレス条件下にある植物の成長に影響を与え、農業生産性の改善につなげるために、この化学物質をどのように利用できるかを理解するために役立つと考えられます(Li et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D188700-VAR:
D188700-5G:
D188700-BULK:
D188700-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thiourea-mediated halogenation of alcohols
Amar M R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85, 12901-12911 (2020)
Synthesis, Characterization, and Reactivity of N-Acyl Chloroformamidines: Useful Building Blocks for the Construction of N-Acyl-Substituted 1, 1-Diaminoethylenes, Amidines, Ureas, and Thioureas
Yang W, et al.
Synthesis, 45, 347-354 (2013)
Crystal structure of the 1: 2 adduct of bis (piperidinium) sulfate and 1, 3-dimethylthiourea
Cindy D, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 73, 651-653 (2017)
Emily E Chea et al.
Biophysical journal, 118(1), 128-137 (2019-12-08)
Cytochrome c (cyt c) is known for its role in the electron transport chain but transitions to a peroxidase-active state upon exposure to oxidative species. The peroxidase activity ultimately results in the release of cyt c into the cytosol for
Watcharaporn Hoisang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(12) (2019-12-15)
Highly luminescent silver indium sulfide (AgInS2) nanoparticles were synthesized by dropwise injection of a sulfur precursor solution into a cationic metal precursor solution. The two-step reaction including the formation of silver sulfide (Ag2S) nanoparticles as an intermediate and their conversion
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf