スキップする
D4879
N,N′-ビス(ヒドロキシメチル)尿素
≥95%
別名:
1,3-ビス(ヒドロキシメチル)尿素, DMU, ジメチロール尿素
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥9,400
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥18,700
この商品について
化学式:
HOCH2NHCONHCH2OH
CAS番号:
分子量:
120.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-444-0
Beilstein/REAXYS Number:
1811870
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
¥9,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCNC(=O)NCO
InChI
1S/C3H8N2O3/c6-1-4-3(8)5-2-7/h6-7H,1-2H2,(H2,4,5,8)
InChI key
QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
15450404108.03244
assay
≥95%
assay
≥99% (from N)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
crystals
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
101-104 °C (lit.), 103-107 °C
mp
101-104 °C (lit.), 102-109 °C
mp
105-108 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D4879-VAR: + D4879-BULK: + D4879-100G: + D4879-500G: + D4879-1KG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)