安全性情報
8.18356
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide urea
for synthesis
別名:
Hydrogen peroxide urea, Carbamide peroxide powder, Hydrogen peroxide urea powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2O · H2O2
CAS番号:
分子量:
94.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
EC Index Number:
204-701-4
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
mp
75-85 °C (decomposition)
溶解性
500 g/L
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI Key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): 33.0 - 37.0 %
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3