Merck
1.08600
SAFC
過酸化水素 溶液
35%
医薬品製造
別名:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質水準
形状
liquid
濃度
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Hydrogen peroxide shows potent and broad-spectrum antimicrobial effects and can be used in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1086002500:
CO1E1086009025:
1086000000:
1086002500:
CO1E1086001000:
1086009025:
1086001000:
1086009200:
試験成績書(COA)