安全性情報
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
別名:
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCl
CAS番号:
分子量:
120.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
221-921-6
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
39 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °C
有効性
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-7.4 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 13 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI Key
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体