蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
精製方法
glass distillation
redistillation
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407704-100ML:
407704-800ML:
407704-1L:
407704-VAR:
407704-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック