Merck
02400
Sigma-Aldrich
エタノールアミン
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC/NT)
別名:
2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC/NT)
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
不純物
≤0.2% water
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethanolamine is an alkanolamine. Ethanolamine is an essential growth-promoting supplement for serum-free medium for culturing mouse plasmacytomas and hybridoma cell lines of MPC11-BL and SP2/0-BL origins. It is reported to efficiently inhibit the coupling reaction of aryl halides.
アプリケーション
Ethanolamine was used for the synthesis of N-oleoylaminoethanol standard. It was also used for the preparation and derivatization of poly(acrylic acid) (PAA) films. It may be used in the scintillating method for evaluating counts for carbon-14.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02400-1L:4548173100821
02400-VAR:
02400-6X1L:4548173244280
02400-250ML:4548173100838
02400-BULK:
02400-RSAMPLE:
02400-6X250ML:4548173244297
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid scintillation counting of carbon-14. Use of ethanolamine-ethylene glycol monomethyl ether-toluene.
Jeffay H and Alvarez J.
Analytical Chemistry, 33(4), 612-615 (1961)
H Murakami et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(4), 1158-1162 (1982-02-01)
A serum-free medium supplemented with a few growth factors was devised to grow lymphocyte hybridomas. The medium was developed with the hybridoma line MPC11-BL, a fusion product between a mouse plasmacytoma cell line (MPC11TG70na3) and mouse (BALB/c) spleen cells. In
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
Aqueous solvation and functionalization of weak-acid polyelectrolyte thin films.
Peez RF, et al.
Langmuir, 14(15), 4232-4237 (1998)
Fong-Fu Hsu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 13(5), 558-570 (2002-05-22)
Negative-ion electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry provides a useful method for the structural characterization of ceramides. Fragment ions referring to the identities of the fatty acid substituent and of the long chain base of the molecules are readily available