安全性情報
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
別名:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12I3NO4
CAS番号:
分子量:
650.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.77
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
品質水準
詳細
RTECS - AY6750000
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white to off-white
溶解性
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
InChI Key
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chromatographically purified.
Chromatographically purified. Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) under an inert gas for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C or for up to 2 weeks at 4°C.
その他情報
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
642511-VMG:
642511-10MG:
試験成績書(COA)