製品名
(−)-イソプロテレノール 塩酸塩,
品質水準
mp
175 °C (dec.) (lit.)
溶解性
soluble (50 mg/ml: H2O)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
IROWCYIEJAOFOW-MERQFXBCSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩酸(-)-イソプロテレノールは、in vitro移植片培養に使用されています。塩酸(-)-イソプロテレノールは、心臓のトランスクリプトーム分析にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
塩酸イソプロテレノールは、移植後の臓器回復に有用です。塩酸イソプロテレノールは筋収縮作用および周期変動作用を示します。提供心臓の回復の観点で、塩酸イソプロテレノールは末梢血管抵抗性および全身血管抵抗性を低減させます。また、イソプロテレノールは心拍数を増大させます。
β-アドレナリン受容体アゴニストで、細胞質cAMP濃度を上昇させます。
調製ノート
This material can be dissolved in 50 mg/ml of H2O.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I6504-BULK:
I6504-VAR:
I6504-500MG:
I6504-1G:
I6504-100MG:
I6504-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature communications, 8(1), 2169-2169 (2017-12-20)
Functional selectivity of G-protein-coupled receptors is believed to originate from ligand-specific conformations that activate only subsets of signaling effectors. In this study, to identify molecular motifs playing important roles in transducing ligand binding into distinct signaling responses, we combined in
Acute Care Handbook for Physical Therapists, 414-414 (2008)
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(9), H1327-H1338 (2014-08-31)
Large-conductance Ca(2+)- and voltage-activated K(+) (BK) channels play prominent roles in shaping muscle and neuronal excitability. In the cardiovascular system, BK channels promote vascular relaxation and protect against ischemic injury. Recently, inhibition of BK channels has been shown to lower
Stem cells international, 2018, 7453161-7453161 (2018-12-05)
Cross talks between the renin-angiotensin system (RAS), sympathetic nervous system, and vascular homeostasis are tightly coordinated in hypertension. Angiotensin II (Ang II), a key factor in RAS, when abnormally activated, affects the number and bioactivity of circulating human endothelial progenitor
Influence of adipocyte size and adipose depot on the in vitro lipolytic activity and insulin sensitivity of adipose tissue in dairy cows at the end of the dry period
Journal of Dairy Science, 99(3), 2319-2328 (2016)