安全性情報
64245-M
Millipore
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
別名:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt, T₃, Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11I3NO4 · Na
CAS番号:
分子量:
672.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
詳細
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level
警告
Toxicity: Harmful (C)
その他情報
Green, N.K., et al. 1993. Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64245-MG:
64245-250MG:
64245-250MG-M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2