スキップする
S8295
セレン酸ナトリウム
BioXtra
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,100
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥14,500
この商品について
化学式:
Na2SeO4
CAS番号:
分子量:
188.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-501-8
MDL number:
Form:
powder
¥12,100
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Application
セレン酸ナトリウムは、セレニウムの無機源として使用されています:
  • エビの免疫応答および耐病性への影響の研究
  • 抗酸化防御やストレプトゾトシン誘導糖尿病におけるグルコースホメオスタシスの研究
  • 酵素加水分解における基準として
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S08827194871950
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
anion traces
-
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セレン酸ナトリウム
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
S8295-25G:4.548173211626E12 + S8295-10G:4.548173211619E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the storage condition of the product?
    1 回答
    1. This product is stored in room temperature. Store tightly closed in a dry and well-ventilated place. Please see section 7 of the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/s8295