616371
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
別名:
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free, Pancreatic Trypsin Inhibitor, Trypsin-Kallikrein Inhibitor, Kallikrein-Trypsin Inactivator, Antikrein, Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor
About This Item
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in Nicotiana
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 757
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
比活性
≥5.0 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
chymotrypsin
包装
警告
単位の定義
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
616371-1MG:
616371-MG:
616371-1GM:
616371-25MG:
616371-5MG:
616371-500MG:
試験成績書(COA)