480939
4.80939
医薬品製造
1 of 10
Sigma-Aldrich
345245
リン酸
230189
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
B1252
三フッ化ホウ素-メタノール 溶液
A3059
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
A9418
P8192
TWEEN® 80 溶液
Supelco
1.09162
Tetra-n-butylammonium hydroxide solution
SAFC
4.80951
リン酸 溶液
1.60313
硫酸 溶液
09-0770
エタノール
EMPROVE® EXPERT
500
liquid
1.05 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
pH調整とバッファー
クロマトグラフィー
ダウンストリームプロセス・医薬品添加剤
バイオプロセスおよび医薬品製剤化原料
バッファー・培地調製
Warning
Met. Corr. 1
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。