Merck
09-0770
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, JIS special grade
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
グレード:
JIS special grade
アッセイ:
≥99.5%
bp:
78 °C (lit.)
蒸気圧:
44.6 mmHg ( 20 °C)
製品名
エタノール, JIS special grade, ≥99.5%
グレード
JIS special grade
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ポリ(スルホベタイン)とポリ(エチレングリコール)をベースとする共重合体を修飾した、防汚用ポリウレタンカテーテル:この研究では、医療機器の生物学的汚損を低減するよう設計されたポリマーの合成におけるエタノールの使用について調査し、先進的なヘルスケア材料研究におけるその役割を強調しています(Cao et al., 2024)。
  • 亜鉛電池のエタノール溶媒熱法によるポリイミドのグリーン合成:ポリイミド構造の革新的な合成において、グリーン溶媒としてエタノールを使用し、持続可能な材料生産とエネルギー貯蔵ソリューションにおけるその重要性を強調しています(Zhao et al., 2024)。
  • 内因性および外因性の神経毒性に対抗する戦略としてのプロバイオティクスによる腸内細菌叢の調整:この研究では、医療研究において神経保護戦略の研究に使用される溶媒抽出プロセスにおける、エタノールの間接的な応用が調査されています(Skalny et al., 2024)。
  • 再発性単発性肝細胞癌に対する超選択的切除化学エタノール塞栓療法:6 ヵ月後の転帰分析:この臨床研究では、治療介入にエタノールを直接使用し、腫瘍治療におけるその重要な使用法を実証し、患者の治療成績を改善しています(Lee et al., 2024)。
  • 強度、耐久性、骨再生の向上のための自己集合強化アルギン酸繊維:医療用途向けに設計された新しい生体材料の加工にエタノールが使用され、再生医療技術の開発におけるその有用性が示されています(Cui et al., 2024)。
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-0770-5-500ML-J:
09-0770-3-3L-J:
09-0770-9-200L-J:
09-0770-4-4L-J:
09-0770-8-18L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。