234610
Congo Red, High Purity
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
別名:
Congo Red, High Purity, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-diylbis(azo)]bis(4-amino-1-naphthalenesulfonic Acid) 2Na
詳細
Merck USA index - 14, 2498
アッセイ
≥75% dye basis
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
rust
溶解性
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
詳細
生物化学的/生理学的作用
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
警告
再構成
その他情報
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234610-MG:
234610-500MG:
試験成績書(COA)