Merck
114510
Sigma-Aldrich
メチルオレンジ
ACS reagent, Dye content 85 %
別名:
4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドオレンジ52, オレンジIII, ヘリアンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,790
100 G
¥12,400
500 G
¥46,400
¥8,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,790
100 G
¥12,400
500 G
¥46,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
327.33
カラーインデックス番号:
13025
Beilstein:
4732884
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥8,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
フォーム
powder
組成
Dye content, 85%
テクニック
titration: suitable
orange
pH
3.0-4.4, pink to yellow
visual transition interval
3.2-4.4, red to yellow
mp
>300 °C
λmax
505 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI Key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルオレンジ(C.I.13025)は、p-ジメチルアミノアゾベンゼンスルホン酸のナトリウム塩です。オレンジ色の合成色素で、溶液のpHに応じて色が変わります。酸性溶液中では赤色、塩基性溶液中では黄色になります。
アプリケーション
メチレンオレンジは、以下の用途で使用されます:
  • 細胞液におけるpH指示薬として
  • 花粉管の染色におけるクリスタルバイオレットの対比染色として
  • 多色組織染色の成分として
  • シュウ酸やマロン酸のアッセイなどにおける溶液指示薬として
  • その他、フィルム線量計での使用や臭化物イオンアッセイ用試薬としての使用など、生物医学における使用
生物化学的/生理学的作用
メチルオレンジは、pH指示薬として機能するアゾ染料です。[1][2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
114510-BULK:
114510-VAR:
114510-500G:
114510-2.5G:
114510-100G:
114510-1KG:
114510-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Encapsulation of methyl orange pH-indicator into a sol-gel matrix.
Zaggout FR, et al.
Materials Letters, 59, 2928-2931 (2005)
Characterization of methyl orange and its photocatalytic degradation products by HPLC/UV?VIS diode array and atmospheric pressure ionization quadrupole ion trap mass spectrometry.
Baiocchi C, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 214, 247-256 (2002)
Somayeh Mirsadeghi et al.
Journal of environmental management, 270, 110831-110831 (2020-06-09)
A simple biogenic approach for synthesis of Fe3O4/Au nanocomposite with 31 nm size using aqueous extract of Carum carvi L. seeds has been reported. Phytochemicals of Carum carvi L. seeds extract play three roles, including reducing, capping, and stabilizing agents during
Ya Yang et al.
Nano letters, 13(2), 803-808 (2013-01-18)
In general, methyl orange (MO) can be degraded by an electrocatalytic oxidation process driven by a power source due to the generation of superoxidative hydroxyl radical on the anode. Here, we report a hybrid energy cell that is used for
Bin Cai et al.
Nanoscale, 5(5), 1910-1916 (2013-01-29)
Zero bandgap and water soluble sulfonated graphene (SGE) has been introduced into an n-type semiconductor photocatalytic system to fabricate a Ag@AgBr/SGE composite photocatalyst. Due to its unique conduction and valence band dispersion and low Fermi level, SGE serves as an