スキップする
HT60
アミロイド染色、コンゴーレッド
別名:
アミロイド用Puchtler変法
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥57,700
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥57,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
組織中のアミロイドタンパク質は、コンゴ-レッドによる異調染色により検出されます。組織をアルカリ性塩化ナトリウム溶液で前処理すると、染色が増強されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT109HT1079HT107
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
200, 500
Quality Level
500
Quality Level
200, 500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
dilution
(for histology)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Congo Red Solution (kit only) 500 mL
  • Sodium Chloride Solution, Alcoholic (kit only) 500 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 2 x 12
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Are there any protocols/literature available that have adapted Congo Red staining for cell cultures?
    1 回答
    1. There is no published procedure for using the HT60 kit for cultured cells, and such usage is regarded as off-label. The Congo Red Amyloid kit was designed for tissue sections, but most histological procedures can be used on cultured adherent cells. Specific considerations are mentioned for the thickness of cells and the use of a polarized microscope. Congo Red staining has specific requirements for cells to be stated at a certain thickness. If the cells are within the 6-12 micron range, no major adjustments to the protocol are expected. However, if the cells are extremely small or large, this might be an issue. Additionally, it is advised to utilize a polarized microscope for Congo Red staining, as it can be somewhat nonspecific when using a bright field microscope or an inverted microscope. Not everything that stains red under a light microscope with Congo Red is necessarily amyloid. Apple green staining with polarized microscopy is considered specific for Congo Red. It's important to note that not everything that stains red with Congo Red can automatically be assumed to be amyloid. Adapting a bright field microscope to use the polarized filters necessary for polarized microscopy is possible, but it is uncertain if this is possible when using an inverted microscope.
      Due to possible size variation, it is recommended to stain a series of slides if possible. Starting with the times stated in the pdf file is advised, and the staining time may be varied depending upon the thickness or size of the cultured cells. Trying both shortened and extended times depending upon the results obtained is also recommended.
      役に立ちましたか?
  2. What kind of mounting media should be used - organic or aqueous?
    1 回答
    1. Most histology procedures will instruct to mount in either a synthetic or an aqueous mounting media. Simply rinse three times in ethanol after coming out of the Alkaline Congo Red working solution. The slides should then be cleared in xylene and mounted. Also, mounting in a synthetic mounting media, such as DPX or other similar type permanent mounting medias can be tried.