スキップする
E0502
エラスチン-コンゴーレッド
elastase substrate
別名:
Elastin Congo red
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
エラスタ-ゼ測定用基質です。
エラスチン−コンゴーレッドは基質-色素抱合体であり、エラスターゼ活性を調べるために寒天培地に使用されます。エラスターゼ機能が存在すると、エラスチン基質から色素が切断されます。
Application
エラスチン−コンゴーレッドは、好中球エラスターゼ、唾液エラスターゼおよびP. aeruginosaの基質として使用されています。
Other Notes
コンゴ-レッド色素含浸エラスチンです。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)