Merck
1.94606
Supelco
Hexane
ACS reagent, specially dried, free of benzene, EMPARTA®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
グレード:
ACS reagent
bp:
69 °C (lit.)
蒸気圧:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ヘキサン, specially dried; free of benzene, for analysisEMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体