Merck
1.09257
Supelco
CombiCoulomat fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
別名:
Fritless Karl Fischer Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
物質
diaphragm (No)
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: coulometric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Application test: passes test
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
PRTR
第1種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
すべて表示