Merck
1.06012
Supelco
メタノール
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
メタノール, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
グレード
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
蒸発残留物質
≤10 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications.: This study explores the conductometric properties of nano manganese sulfate in both aqueous and methanol-water mixtures, emphasizing thermodynamic parameters and potential analytical applications (Rashad et al., 2024).
  • Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production.: This research highlights the role of methanol in thermocatalytic dehydrogenation processes, crucial for generating high-purity hydrogen and carbon monoxide, showcasing its significance in chemical synthesis and analytical chemistry (Wu et al., 2024).
アナリシスノート
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.05 %
Ethanol (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.003 %
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1060120500:
1060121001:
1060120000:
MX11060121000:
1060120161:
1060121000:
1060122500:
1060121024:
1060126010:
1060122506:
1.06012-901:
1060126025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4