Merck
1.93606
Supelco
塩化ナトリウム
EMPLURA®
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
mp
801 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93606.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93606.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93606.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936060521:
1936065000:
1936065021:
1936060500:
IN2RCMS193606:
1936069051:
1936069050:
試験成績書(COA)