Merck
1.72577
SAFC
重炭酸ナトリウム
for table water, FCC, E 500
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E500
EC Index Number:
205-633-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
法規制遵守
FCC
品質水準
フォーム
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
溶解性
96 g/L
密度
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GT11725779025:
1725779025:
1725770000:
1725779999:
試験成績書(COA)