Merck
1.72572
SAFC
硫酸マグネシウム 七水和物
extra pure, for tablewater, FCC
別名:
エプソム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
246.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
法規制遵守
FCC
品質水準
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
形状
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
710 g/L
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Magnesium sulfate heptahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1725721000:
1725729999:
1725720000:
MX11725729025:
1725729025:
1725729026:
試験成績書(COA)