Merck
1.06393
Supelco
炭酸ナトリウム
anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.9% dry basis (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
関連事項
Replaces: SX0400-20; SX0400-5
アナリシスノート
Assay (acidimetric; dried substance): ≥ 99.9 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.