Merck
1.01962
Supelco
Sodium hydrogen carbonate/sodium carbonate
certified reference material
別名:
Sodium Carbonate/Na2CO3, Sodium bicarbonate/NaHCO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
complies with DIN 19266
製品種目
Certipur®
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
詳細
Certipur® certified secondary standard reference buffers are used to precisely calibrate and monitor pH measurement instruments and buffer solutions. They are quality controlled and qualified in our ISO/IEC 17025 and 17034 accredited calibration laboratories against certified primary standard reference materials (SRM) in compliance with DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP. Certipur® reference materials offer maximum accuracy, reliability and convenience and help avoid costly repeat analyses.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Sodium hydrogen carbonate/sodium carbonate [pH(S) = 10.012 (25°C)] is a certified secondary standard reference buffer used as a calibration buffer standard for pH instruments or pH electrodes.
特徴および利点
  • The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing relevant data for the quality management system.
  • The pH value of this Certipur® buffer solution is measured using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes against NIST & PTB primary SRM [pH(S) = 10.012 (25 °C)].
  • It is a Certified Reference Material (CRM) offered in neat format.
  • Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
アナリシスノート
pH-value (25 °C): 10.010 - 10.016
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3