Merck
1.72576
SAFC
Sodium fluoride
extra pure, for table water
別名:
Sodium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FNa
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
蒸気圧
1 hPa ( 1077 °C)
品質水準
形状
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
溶解性
soluble 42 g/L
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Sodium fluoride with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1