グレード
anhydrous
品質水準
認証
ChP
USP
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
分子量
82.03 g/mol
不純物
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
転移温度
flash point >250 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
包装
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。