Merck
1.06447
SAFC
クエン酸三ナトリウム 二水和物
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS, E 331
医薬品製造
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
E番号:
E331
EC Index Number:
200-675-3
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
特徴
RNase and DNase free
不純物
endotoxins, low
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.1, (2) 4.8, (3) 6.4
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
tri-Sodium citrate dihydrate is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1064471000:
1064470001:
1064475000BWT:
1064479500:
1064479020:
1064475001:
1064470000:
1064479029:
1064475000:
CO1E1064475000:
1064479029BWT:
1064479012:
1064479051:
1064479100:
1064479999:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.