おすすめの製品
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
品質水準
詳細
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Fractogel®
フォーム
resin
パラメーター
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
マトリックス活性基
methacrylate
キャパシティ
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
密度
1.430 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
アプリケーション
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
strong anion exchange
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
包装
- 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 100ml
- 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 10ml
- 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 500ml
- 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 5L
アナリシスノート
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Ce content: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.1
Functional Test: Seperation of conalbumin and human serum albumin
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
資料
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.