Merck
1.16881
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (M)
別名:
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (M)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
品質水準
詳細
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Fractogel®
フォーム
resin
パラメーター
240 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
密度
1.430 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
アプリケーション
gene therapy
mAb
recombinant protein
分離法
anion exchange
strong anion exchange
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong anion exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
特徴および利点
Fractogel® EMD TMAE (M) enables:
  • High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
包装
  • 1.16881.0100: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 100ml
  • 1.16881.0010: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 10ml
  • 1.16881.0500: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 500ml
  • 1.16881.0050: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 50ml
Plastic bottle
アナリシスノート
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.25
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1168815003:
1168815000:
1168810100:
1168810013:
1.16881.5001:
1168819999:
1168810103:
1168810500:
1.16881.0025:
1168810000:
1168810010:
1168810503:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
すべて表示
関連コンテンツ
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.