安全性情報
1.12327
Sigma-Aldrich
LEUCOGNOST Fixing Mixture
for enzyme cytochemistry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
フォーム
liquid
colorless
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point -17 °C
密度
0.90-0.91 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
LEUCOGNOST fixing mixture is especially developed for the fixation of blood and bone marrow smears using the various LEUCOGNOST kits. LEUCOGNOST fixing mixture optimally protects enzyme activities, and the reaction times of the different working solutions are specially matched to the fixing mixture. It is developed and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
法的情報
LEUCOGNOST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1123270000:
EC11123270500:
1123270500:
1123278502:
試験成績書(COA)