表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥43,700 |
1 L | カートの在庫状況を確認する | ¥80,300 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥43,700
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
concentration
5 × (solution)
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable
Application
SDS-PAGE、非変性PAGEおよびIEFに適し、染色前固定に効果的なタンパク質固定溶液。タンパク質は、電気泳動後に滲出しないように、分析目的でゲルに固定する必要があります。
Other Notes
60% (w/v) トリクロロ酢酸, 17.5% (w/v) 5-スルホサリチル酸
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description 5 × (solution) | description - | description - | description - |
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) - | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) - |
| concentration 5 × (solution) | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F7264-VAR: + F7264-500ML: + F7264-1L: + F7264PROC: + F7264-BULK:
jan