liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
A 500 ml bottle of either solution is sufficient for 1500 -2500 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Nuclei: blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm: blue-green
Eosinophilic cytoplasm: pink
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1092532500:
1092530000:
1092532507:
CO1C1092531000:
1092531023:
BR11092531002:
1092530500MD:
GT11092531022:
1092532503:
1092532500MD:
1092530507:
1092539026:
1092530503:
EC1E1092531000:
1092531000MD:
1092531000:
1092530004:
CL11092531022/1:
GT11092531002:
1092531022:
1092539025:
PE11092531022/20:
1092531007:
1092530500:
1092531003:
試験成績書(COA)