Merck
P0430
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸
suitable for electrophoresis, ≥99%
別名:
Iodic acid, Orthoperiodic acid, Paraperiodic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5IO6
CAS番号:
分子量:
227.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
テクニック
electrophoresis: suitable
mp
122 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
過ヨウ素酸は一般的に糖タンパク質染色の成分として用いられます[1]。SDS-PAGE及び膜での糖タンパク質の選択的染色は、過ヨウ素酸シッフ(PAS)法の変法を用いて行われます。糖タンパク質の糖成分を染色するとマゼンタのバンドを生成し、バックグラウンドは無色です。過ヨウ素酸/シッフ試薬は、末梢糖及びシアル酸に主に見られる隣接ジオール基を染色し、一般的な糖タンパク染色に使われます[2]。過ヨウ素酸はまた、PAGEゲルにおいて可逆的架橋剤(例えば、DATD、DHEBA)を切断するために用いられます。
アナリシスノート
糖タンパク質の染色試験済み。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0430-100G:4548173991276
P0430-25G:4548173991283
P0430-BULK:
P0430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of glycoproteins on nitrocellulose membranes and gels.
D J Thornton et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 32, 119-128 (1994-01-01)
Christina Ernst et al.
Nature communications, 10(1), 1251-1251 (2019-03-21)
Male gametes are generated through a specialised differentiation pathway involving a series of developmental transitions that are poorly characterised at the molecular level. Here, we use droplet-based single-cell RNA-Sequencing to profile spermatogenesis in adult animals and at multiple stages during
Glycoprotein staining following electrophoresis on acrylamide gels.
R M Zacharius et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 148-152 (1969-07-01)
Aranzazu Villasante et al.
Biomaterials, 35(22), 5785-5794 (2014-04-22)
Monolayer cultures of tumor cells and animal studies have tremendously advanced our understanding of cancer biology. However, we often lack animal models for human tumors, and cultured lines of human cells quickly lose their cancer signatures. In recent years, simple
D Canbaz et al.
Allergy, 70(5), 522-532 (2015-02-14)
The initial immune response to house dust mite (HDM) is orchestrated by an interplay between epithelial cells (ECs) and dendritic cells (DCs). Innate cytokines released by HDM-exposed ECs activate airway DCs and effector inflammatory cells, which together induce a HDM-specific
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.