Merck
S5133
Sigma-Aldrich
シッフフクシン-亜硫酸試薬
liquid
別名:
Schiff reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21N3O3S
分子量:
383.46
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
シッフフクシン-亜硫酸試薬, suitable for detection of glycoproteins
アッセイ
3-5 mM iodine (I) basis (titration)
品質水準
形状
liquid
colorless
溶解性
water: soluble
密度
0.990 g/cm3
適合性
suitable for detection of glycoproteins
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
シッフ’フクシン亜硫酸試薬は、糖タンパク質検出キットの一部です。主として、生体サンプル中のアルデヒドと糖タンパク質を検出および可視化するための、過ヨウ素酸-シッフ(PAS)染色法に使用されます。この試薬は、基本のフクシン染料と亜硫酸水素ナトリウムで構成されます。炭水化物のアルデヒド基と反応してピンク色からマゼンダ色になり、サンプル中のこれらの物質の同定が可能になります。
アプリケーション
シッフフクシン亜硫酸塩試薬の用途:
  • 杯細胞およびムチンなどの唾液糖タンパク質を評価するための過ヨウ素酸-シッフ(PAS)染色
  • 卵巣および睾丸の染色
  • トマトおよびMedicago(ウマゴヤシ)の一次根の染色
  • 未分化型肉腫(USARC)の染色
SDS PAGEやウェスタンブロットのメンブレン上で糖タンパク質の糖部分の検出が簡単にできるシステムを提供します。
調製ノート
パラロ-ズアニリンを用いて調製。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5133-1L-KC:
S5133-VAR:
S5133-1L:4548173951331
S5133-BULK:
S5133-500ML:4548173951348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Undifferentiated Sarcomas Develop through Distinct Evolutionary Pathways
Steele CD, et al.
Cancer Cell, 35(3), 441-456 (2019)
Identification of salivary proteins at oil-water interfaces stabilized by lysozyme and ?-lactoglobulin
Erika Silleti
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (2010)
Functionality of Soy Protein Produced
by Enzyme-Assisted Extraction
S Jung
J. Oil Colour Chem. Assoc. (2006)
The RNA m6A reader YTHDF2 is essential for the post-transcriptional regulation of the maternal transcriptome and oocyte competence
Ivanova I, et al.
Molecular Cell, 67(6), 1059-1067 (2017)
Crisalejandra Rivera-Perez et al.
Scientific reports, 10(1), 20201-20201 (2020-11-21)
Nacre is the main component of the pearl oyster shells and it is synthesized by specialized soluble and insoluble shell matrix proteins. Insoluble proteins from the decalcification of the shell are the less studied proteins due to the technical problems