Merck
379891
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5IO6
CAS番号:
分子量:
227.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
122 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Periodic acid (H5IO6) is an oxoacid of iodine. It is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis for the preparation of useful chemical intermediates. Periodic acid is also used in oxidative cleavage reactions.[1][2]
アプリケーション
Periodic acid can be used as a reagent:
  • In the oxidative cleavage of 1,2 diols and epoxides to ketones or aldehydes.[1]
  • For the oxidation of alcohols to ketones or aldehydes in the presence of pyridinium chlorochromate as a catalyst.[2]
  • For the oxidation of sulfides to sulfones using chromium(VI) oxide catalyst.[3]
  • For the oxidation of naphthalenes and anthracene to quinones using chromium(VI) oxide catalyst.[4]
  • In the synthesis of polyaniline (Pani) by chemical polymerization.[5]
  • N-nitrosation of secondary amines using various heterogeneous catalysts in the presence of Na2NO3.[1]
  • In combination with sodium bisulfate for the preparation iodohydrin substituents by the addition of I-OH to alkenes.[1]
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379891-25G:4548173988238
379891-BULK:
379891-VAR:
379891-5G:4548173988221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical polymerization of aniline using periodic acid in acetonitrile
Muzaffer C, et al.
Synthetic Metals, 159(14), 1486-1490 (2009)
A. Khazaei, et al.,
Synthesis, 21, 3672-3676 (2009)
Bing-Ping Yang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(5), 1055-1060 (2010-12-15)
Systematic explorations of new phases in the A(I)-In(III)-I(V)-O system by hydrothermal reactions led to five new compounds, namely, AIn(IO(3))(4) (A = Li, Na), Rb(3)In(IO(3))(6) and A(2)HIn(IO(3))(6) (A = Rb, Cs). The structure of AIn(IO(3))(4) (A = Li, Na) contains one-dimensional
Periodic Acid
Stengel JH, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-6 (2001)
M. A. Zolfigol, et al.,
Helvetica Chimica Acta, 93, 587-594 (2010)