認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
granular
自己発火温度
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
mp
>205 °C (decomposition)
溶解性
1.95-543 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI Key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1051191000:
1051199999:
1051199025:
1051190000:
CO1E1051199025:
1051199025BWT:
1051199825:
1051191000BWT:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.