主要文書
1.04218
Sigma-Aldrich
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20Cl3N3Zn
CAS番号:
分子量:
438.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid ()
品質水準
組成
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
3.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
165 °C
溶解性
28 g/L
かさ密度
200 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H19N3.3ClH.Zn/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;/h5-11H,1-4H3;3*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I. 46005 )for microscopy Certistain®, is a< dry dye that is used for the preparation of a staining solution for fluorescence staining for differential staining of DNA and RNA in sample material of human origin. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
アプリケーション
for microscopy Certistain®
アナリシスノート
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 50% C₁₇H₂₀ClN₃
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 491 - 495 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1120
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
法的情報
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3