This product has not been specifically tested for suitability in SCSA and sperm DNA structure assays. However, there are a number of publications that have used this product for such applications. A thorough review of the literature is recommended. Please see the link below to review one such publication:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440901003289
A6014
アクリジンオレンジ ヘミ(亜鉛クロリド)塩
For nucleic acid staining in cells or gels
別名:
3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジニウムクロリドへミ(塩化亜鉛塩), 3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジン塩酸塩 塩化亜鉛複塩, ベーシックオレンジ14
サイズを選択してください
¥10,400
在庫あり詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥10,400
在庫あり詳細
おすすめの製品
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
組成
Dye content, ~80%
テクニック
nucleic acid detection: suitable
溶解性
ethanol: 2 mg/mL
4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME))
water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
適合性
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ゲル電気泳動により分離された核酸の検出
- 蛍光および落射蛍光顕微鏡法
- フローサイトメトリーによるミトコンドリアおよびリソソームの分析
- アポトーシス研究における DNA 染色
特徴および利点
- 120 µM のアクリジンオレンジはゲル中のバンド当たり 25~50 ng の精製 DNA を検出します。
- 一本鎖および二本鎖のポリヌクレオチドの分別染色
原理
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6014-VAR:
A6014-25G:
A6014-BULK:
A6014-100G:
A6014-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。
-
Is product A6014, Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt, used for sperm chromatin structure assay (SCSA) and sperm DNA structure assay?
1 回答-