Merck
300314
Sigma-Aldrich
石油エーテル
anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
28.66 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
石油エーテルは、以下において、溶媒として使用できます。
  • 分解性ポリビニルエステル合成のためのラジカル開環重合
  • ジブロックコポリマーミセルの合成
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F
引火点(℃)
-49 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
300314-1L:4548173936321
300314-BULK:
300314-18L:
300314-6X1L:
300314-PZ:
300314-100ML:4548173936314
300314-20L:
300314-VAR:
300314-2L:4548173936338
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of stable AuAg bimetallic nanoparticles encapsulated by diblock copolymer micelles
Menezes W, et al.
Nanoscale, 4, 1658-1664 (2012)
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 12, 1931-1938 (2021)
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry null
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)