101546
1.01546
別名:
N,N′-Methylenebisacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
1 of 10
Sigma-Aldrich
M7279
N.N′-メチレンビスアクリルアミド
146072
N,N′-メチレンビス(アクリルアミド)
M7256
M1533
N.N'-メチレンビスアクリルアミド 溶液
A8887
アクリルアミド
1.10897
N,N′-Methylenediacrylamide
A3678
過硫酸アンモニウム
A9099
T9281
N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン
Millipore
1.10784
Acrylamide
≥99.0% (saponification, acidimetric)
crystalline powder
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
electrophoresis: suitable
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
185 °C (decomposition)
1.235 g/cm3 at 30 °C
200 kg/m3
2-8°C
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
タンパク質電気泳動・ウェスタンブロッティング
タンパク質電気泳動用ゲル・バッファー
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Peripheral nervous system
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
Supelco
01697
アクリルアミド 溶液
A4058
8.00830
A2917
アクリルアミド/ビスアクリルアミド
294381
N,N′-(1,2-ジヒドロキシエチレン)ビスアクリルアミド
415324
N-イソプロピルアクリルアミド